Pinces
Fournisseur: Brand
113125
BRND113125EA 44.1 EUR InStock
BRND113125
Pinces
Pinces
PTFE spatulas with rectangular ends.
  • Outstanding chemical and thermal resistance
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité