Entonnoir de filtration à pression
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
516-7607EA 2800 EUR InStock
516-7607
Entonnoir de filtration à pression
Porte-filtres
This 47 mm pressure filtration funnel features a stainless steel construction that offers excellent chemical resistance. Convenient hand tightening makes filter changing easy.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité