L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Burettes automatiques de type Pellet, avec robinet intermédiaire, Schellbach, sans réservoir, BLAUBRAND®
Fournisseur: Brand
22761 22762 22763
BRND22761EA 352 EUR InStock
BRND22761 BRND22762 BRND22763
Burettes automatiques de type Pellet, avec robinet intermédiaire, Schellbach, sans réservoir, BLAUBRAND®
Burettes
Boro 3.3, classe AS, marquage DE-M.
  • Calibrées en écoulement 'Ex'
  • Bande photophore, trait circulaire aux points principaux
  • Mise à zéro automatique, robinet intermédiaire pour vidanger le liquide restant dans le flacon
Certifications: DIN EN ISO 385
Informations de commande: Flacons réservoirs sont à commander séparément.
Information de livraison: Livrées avec un certificat de lot. Les burettes sont également disponibles avec un certificat individuel, un certificat individuel USP ou un certificat de calibration DAkkS.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité