Entonnoirs à tige courte, nervurés
Fournisseur: Brand
145611 145616 145619 145631 145638
BRND145611EA 468 EUR InStock
BRND145611 BRND145616 BRND145619 BRND145631 BRND145638
Entonnoirs à tige courte, nervurés
Entonnoirs Entonnoirs pour la filtration Entonnoirs filtrants
Verre borosilicaté, parois nervurées.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température.
Pour une filtration rapide. Angle conique de 60°. Rebord d'entonnoir rodé et poli au feu.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité