Flacons, col large avec bouchon à vis
Fournisseur: Brand
128754 128748 128764 128762
BRND128754EA 203 EUR InStock
BRND128754 BRND128748 BRND128764 BRND128762
Flacons, col large avec bouchon à vis
Flacons Flacons en plastique
En PFA, translucide, avec bouchon à vis en PFA.
  • Grande résistance maximale
  • Résistance à des températures comprises entre –200 et +260 °C
  • Nettoyage facile
Flacons haute qualité, spécialement conçus pour le stockage à long terme de solvants et des étalons (analyse de traces). Bouchon à vis en PFA avec lèvre d'étanchéité et filetage en dents de scie intégrés.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité