Caesium ≥99.98% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Ampoule avec joint de sécurité
10146.22EA 0 EUR InStock
10146.22 10146.14 10146.03 10146.06
Caesium ≥99.98% (base métaux)
Caesium
Formule: Cs
MW: 132,91 g/mol
Point d'ébullition: 705 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 28,5 °C
Densité: 1,873 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134037
Numéro CAS: 7440-46-2
ONU: 1407
ADR: 4.3,I
Merck Index: 12,02051
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité