Potassium 98%, morceaux dans huile minérale
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
223860100 223861000 223860500 223865000
ACRO223860100EA 46.5 EUR InStock
ACRO223860100 ACRO223861000 ACRO223860500 ACRO223865000
Potassium 98%, morceaux dans huile minérale
Potassium
Formule: K
Point d'ébullition: 770 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 63 °C
Densité: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133776
Numéro CAS: 7440-09-7
EINECS: 231-119-8
ONU: 2257
ADR: 4.3,I
Merck Index: 12,07763
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Grey Chunks
Total trace metal impurities ≤2 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité