Potassium 98%, morceaux dans huile minérale
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L13267.14 L13267.22
L13267.14EA 104 EUR InStock
L13267.14 L13267.22
Potassium 98%, morceaux dans huile minérale
Potassium
Purity: 98% CAS No.: 7440-09-7 Molecular Formula: K Formula Weight: 39.10 Physical Form: Solid Density: 0.860 Appearance: Silver/grey Odour: Odourless Melting Point: 63-64° Boiling Point: 765-770° Merck Reference: 14,7604 UN No.: 2257 MDL No.: MFCD00133776
Formule: K
Point d'ébullition: 765…770 °C
Point de fusion: 63…64 °C
Densité: 0.860
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133776
Numéro CAS: 7440-09-7
EINECS: 231-119-8
ONU: 2257
ADR: 4.3,I
Merck Index: 14,7604
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité