Lithium ≥99.8%, en fils (max. 0,03% Na), Ø 3.2 mm (0.125 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
10771.14 10771.49
10771.14EA 244 EUR InStock
10771.14 10771.49
Lithium ≥99.8%, en fils (max. 0,03% Na), Ø 3.2 mm (0.125 in)
Lithium
Purity: 99.8% CAS No.: 7439-93-2 Physical Form: ≈5.8m/25g, Pkg in mylar under argon w/oil coating Appearance: Silver-grey Odour: Odourless UN No.: 1415 MDL No.: MFCD00134051
Formule: Li
Point d'ébullition: 1317 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 179 °C
Densité: 0.53 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134051
Numéro CAS: 7439-93-2
EINECS: 231-102-5
ONU: 1415
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,05542
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité