Lithium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.18044.0050EA 211 EUR InStock
8.18044.0050 8.18044.9999
Lithium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Lithium
Formule: Li
MW: 6,94 g/mol
Point d'ébullition: 1317 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 179 °C
Densité: 0,53 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00134051
Numéro CAS: 7439-93-2
ONU: 1415
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,05542
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 179 °C
Molar Mass 6.94 g/mol
Boiling Point 1347 °C
Vapor Pressure 1 hPa (723 °C)
Density 0.534 g/cm3 (20 °C)
Hill Formula Li
Chemical Formula Li
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité