Sodium, bâton sec
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO370212500EA 148 EUR InStock
ACRO370212500 ACRO370210010
Sodium, bâton sec
Sodium
Formule: Na
MW: 22,99 g/mol
Point d'ébullition: 883 °C
Point de fusion: 98 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00085307
Numéro CAS: 7440-23-5
ONU: 1428
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,08641
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light grey or silver white Sticks
Calcium (Ca) ≤400 ppm
Potassium (K) ≤300 ppm
Sodium (Na) ≥99.8 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité