Sodium ≥99.95% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Ampoule avec joint de sécurité
10336.03EA 146 EUR InStock
10336.03 10336.06
Sodium ≥99.95% (base métaux)
Sodium
Formule: Na
MW: 22,99 g/mol
Point d'ébullition: 881 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 97,8 °C
Densité: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00085307
Numéro CAS: 7440-23-5
ONU: 1428
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,08641
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité