Sodium 99%, bâtonnets, enduits d'un film protecteur d'huile hydrocarbonée
Fournisseur: Thermo Scientific
L13285.36EA 122 EUR InStock
L13285.36
Sodium 99%, bâtonnets, enduits d'un film protecteur d'huile hydrocarbonée
Sodium
Formule: Na
MW: 22,99 g/mol
Point d'ébullition: 881 °C
Point de fusion: 98 °C
Densité: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Numéro MDL: MFCD00085307
Numéro CAS: 7440-23-5
ONU: 1428
ADR: 4.3,I
Merck Index: 14,8570
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité