Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium, bâtonnets dans la paraffine, Ø 2,5 cm, Supelco®

Fournisseur: Merck

Danger

M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200

1.06260.0250EA 238 EUR InStock
1.06260.0250
Sodium, bâtonnets dans la paraffine, Ø 2,5 cm, Supelco®
Sodium


Formule: Na
MW: 22,99 g/mol
Point d'ébullition: 881 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 97,8 °C
Densité: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00085307
Numéro CAS: 7440-23-5
ONU: 1428
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,08641
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity passes test
Chlorides (Cl) = 0.01%
Calcium (Ca) = 0.1%
Potassium (K) = 0.05%


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité