Rubidium ≥99.75% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Breakseal ampoule
10315.03 10315.06 10315.14 10315.22
10315.03EA 186 EUR InStock
10315.03 10315.06 10315.14 10315.22
Rubidium ≥99.75% (base métaux)
Rubidium
Purity: 99.75% CAS No.: 7440-17-7 Physical Form: Vacuum sealed in breakseal ampoules Appearance: Silver-white UN No.: 1423 MDL No.: MFCD00134055
Formule: Rb
MW: 85,47 g/mol
Point d'ébullition: 700 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 39 °C
Densité: 0.83 g/cm³ (1399.85 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134055
Numéro CAS: 7440-17-7
EINECS: 231-126-6
ONU: 1423
ADR: 4.3,I
Merck Index: 12,08439
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité