Baryum ≥99.2% (base métaux), pièces ≤ 2.5 cm (1 in) (max. 0,8% Sr)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
00653.06 00653.18 00653.30
00653.06EA 86.7 EUR InStock
00653.06 00653.18 00653.30
Baryum ≥99.2% (base métaux), pièces ≤ 2.5 cm (1 in) (max. 0,8% Sr)
Baryum
Purity: 99.2% CAS No.: 7440-39-3 Physical Form: Packaged in oil Appearance: Yellow-silver Odour: Odourless UN No.: 1400 MDL No.: MFCD00134031
Formule: Ba
MW: 137,33 g/mol
Point d'ébullition: 1640 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 725 °C
Densité: 3.51 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134031
Numéro CAS: 7440-39-3
EINECS: 231-149-1
ONU: 1400
ADR: 4.3,II
Merck Index: 12,00991
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité