Baryum ≥99.9% (base métaux), solide dendritique cristallin
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ampouled under argon
14454.06 14454.14
14454.06EA 462 EUR InStock
14454.06 14454.14
Baryum ≥99.9% (base métaux), solide dendritique cristallin
Baryum
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-39-3 Physical Form: Ampouled under argon Appearance: Gold/grey Odour: Odourless UN No.: 1400 MDL No.: MFCD00134031
Formule: Ba
MW: 137,33 g/mol
Point d'ébullition: 1640 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 725 °C
Densité: 3.51 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134031
Numéro CAS: 7440-39-3
EINECS: 231-149-1
ONU: 1400
ADR: 4.3,II
Merck Index: 12,00991
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité