Béryllium ≥99.5% (base métaux), en feuilles, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
41613.FIEA 1950 EUR InStock
41613.FI 41613.FF
Béryllium ≥99.5% (base métaux), en feuilles, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
Béryllium
Formule: Be
MW: 9,01 g/mol
Point d'ébullition: 2970 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1278 °C
Densité: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134032
Numéro CAS: 7440-41-7
Merck Index: 12,01201
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité