Strontium ≥99% (base métaux), en grenailles ≤ 19 mm (0.76 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Packaged under argon.
35789.06 35789.14 35789.22
35789.06EA 64.6 EUR InStock
35789.06 35789.14 35789.22
Strontium ≥99% (base métaux), en grenailles ≤ 19 mm (0.76 in)
Strontium
Purity: 99% CAS No.: 7440-24-6 Physical Form: Packaged under argon with thin oil layer Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: White to pale yellow UN No.: 3208 MDL No.: MFCD00134060
Formule: Sr
MW: 87,62 g/mol
Point d'ébullition: 1151 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 570…660 °C
Densité: 2.38 g/cm³ (770 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134060
Numéro CAS: 7440-24-6
EINECS: 231-133-4
ONU: 3208
ADR: 4.3,II
Merck Index: 12,08994
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité