Bore ≥99.5% (base métaux), pièces cristallines ≤ 20 mm (0.8 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
12134.09 12134.18 12134.30
12134.09EA 168 EUR InStock
12134.09 12134.18 12134.30
Bore ≥99.5% (base métaux), pièces cristallines ≤ 20 mm (0.8 in)
Bore
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-42-8 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134034
Formule: B
Densité: 1.73 g/cm³ (15 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134034
Numéro CAS: 7440-42-8
EINECS: 231-151-2
Merck Index: 13,01333
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité