Bore, en poudre, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12070.0025 1.12070.0010
1.12070.0025EA 108 EUR InStock
1.12070.0025 1.12070.0010
Bore, en poudre, Sigma-Aldrich®
Bore
Formule: B
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134034
Numéro CAS: 7440-42-8
EINECS: 231-151-2
ONU: 3178
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01333
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 2075 °C
Molar Mass 10.81 g/mol
Bulk Density 200 - 300 kg/m3
Boiling Point 4000 °C
Density 1.73 g/cm3 (15 °C)
Ignition Point 700 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité