Thallium ≥99.99% (base métaux), en grenailles ≤ 6 mm (0.2 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Packaged in water.
12131.14 12131.22 12131.36
12131.14EA 308 EUR InStock
12131.14 12131.22 12131.36
Thallium ≥99.99% (base métaux), en grenailles ≤ 6 mm (0.2 in)
Thallium
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-28-0 Physical Form: Packaged in water Appearance: Blue-white Odour: Odourless UN No.: 1707 MDL No.: MFCD00134063
Formule: Tl
Point d'ébullition: 1457 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 301 °C
Densité: 11.85 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134063
Numéro CAS: 7440-28-0
EINECS: 231-138-1
ONU: 1707
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09391
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité