Thallium ≥99.999% (base métaux), tiges, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
12714.0Y 12714.DO
12714.0YEA 1620 EUR InStock
12714.0Y 12714.DO
Thallium ≥99.999% (base métaux), tiges, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Thallium
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-28-0 Physical Form: ≈225g/150mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134063
Formule: Tl
Point d'ébullition: 1457 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 301 °C
Densité: 11.85 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134063
Numéro CAS: 7440-28-0
EINECS: 231-138-1
ONU: 1707
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09391
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité