Plomb 99+%, en poudre
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO198110010EA 70.8 EUR InStock
ACRO198110010
Plomb 99+%, en poudre
Plomb
Formule: Pb
MW: 207,2 g/mol
Point d'ébullition: 1740 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 327,4 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00134050
Numéro CAS: 7439-92-1
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Grey Powder
Assay ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité