Plomb ≥99.999% (base métaux), tiges, Ø 9.5 mm (0.37 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
00770.2Z 00770.DW
00770.2ZEA 90.4 EUR InStock
00770.2Z 00770.DW
Plomb ≥99.999% (base métaux), tiges, Ø 9.5 mm (0.37 in)
Plomb
Purity: 99.999+% CAS No.: 7439-92-1 Physical Form: ≈7.8g/cm Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134050
Formule: Pb
MW: 207,2 g/mol
Point d'ébullition: 1740 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 327 °C
Densité: 11.3437 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134050
Numéro CAS: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité