Plomb ≥99% (base métaux), en poudre -200 mesh
Fournisseur: Thermo Scientific
00942.36EA 65 EUR InStock
00942.36 00942.A3 00942.22
Plomb ≥99% (base métaux), en poudre -200 mesh
Plomb
Formule: Pb
MW: 207,2 g/mol
Point d'ébullition: 1749 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 327,5 °C
Densité: 11,3 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00134050
Numéro CAS: 7439-92-1
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité