Boîtes de Pétri Corning® BioCoat™ matrice Matrigel®
Fournisseur: Corning
354601 354600
734-0232EA 282.26 EUR InStock
734-0232 734-0231
Boîtes de Pétri Corning® BioCoat™ matrice Matrigel®
Boîtes de culture Boîtes de Petri pour culture tissulaire
Corning Matrigel basement membrane matrix is a solubilized basement membrane preparation extracted from the Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) mouse sarcoma, a tumor rich in ECM proteins. Its major component is laminin, followed by collagen IV, heparan sulfate proteoglycans, entactin, and nidogen.
Corning Matrigel matrix is effective for the attachment and differentiation of both normal and transformed anchorage-dependent epithelial and other cell types including neurons and oligodendrocytes.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité