Plomb ≥99.999% (base métaux), en perles 3 mm (0.1 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
12511.18 12511.30
12511.18EA 179 EUR InStock
12511.18 12511.30
Plomb ≥99.999% (base métaux), en perles 3 mm (0.1 in)
Plomb
Purity: 99.999% CAS No.: 7439-92-1 Molecular Formula: Pb Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134050
Formule: Pb
Point d'ébullition: 1740 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 327 °C
Densité: 11.3437 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134050
Numéro CAS: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité