Plomb ≥99.9% (base métaux), en fils, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
12605.G9EA 282 EUR InStock
12605.G9 12605.H4
Plomb ≥99.9% (base métaux), en fils, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Plomb
Formule: Pb
MW: 207,2 g/mol
Point d'ébullition: 1740 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 327 °C
Densité: 11,3437 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00134050
Numéro CAS: 7439-92-1
Merck Index: 12,05410
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité