Plomb ≥99.9% (base métaux), en fils, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
44016.G6 44016.H2
44016.G6EA 176 EUR InStock
44016.G6 44016.H2
Plomb ≥99.9% (base métaux), en fils, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Plomb
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-92-1 Physical Form: ≈35.6g/m Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134050
Formule: Pb
Point d'ébullition: 1740 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 327 °C
Densité: 11.3437 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134050
Numéro CAS: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité