Plomb pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
1.07365.0500EA 101 EUR InStock
1.07365.0500
Plomb pour analyses, Supelco®
Plomb
Formule: Pb
MW: 207,2 g/mol
Point d'ébullition: 1740 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 327 °C
Densité: 11,3437 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00134050
Numéro CAS: 7439-92-1
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,05410
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 327 °C
Molar Mass 207.2 g/mol
Boiling Point 1740 °C (1013 hPa)
Density 11.3 g/cm3 (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité