Antimoine 99+%, en poudre 0.15 mm
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO192450100EA 49.5 EUR InStock
ACRO192450100
Antimoine 99+%, en poudre 0.15 mm
Antimoine
Formule: Sb
MW: 121,76 g/mol
Point de fusion: 630 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134030
Numéro CAS: 7440-36-0
ONU: 2871
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Grey Powder
Assay ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité