Antimoine, en poudre
Fournisseur: Roth Carl
Attention
9258.1 9258.2
ROTH9258.1EA 57.9 EUR InStock
ROTH9258.1 ROTH9258.2
Antimoine, en poudre
Antimoine
Formule: Sb
Numéro MDL: MFCD00134030
Numéro CAS: 7440-36-0
EINECS: 231-146-5
ONU: 2871
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité