Phosphore, rouge ≥98.9% (base métaux), poudre amorphe -100 mesh
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
10281.36 10281.22 10281.57
10281.36EA 327 EUR InStock
10281.36 10281.22 10281.57
Phosphore, rouge ≥98.9% (base métaux), poudre amorphe -100 mesh
Phosphore
Purity: 98.9% CAS No.: 7723-14-0 Physical Form: Powder Appearance: Reddish-brown UN No.: 1338 MDL No.: MFCD00133771
Formule: P
MW: 30,97 g/mol
Densité: ∼2.2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133771
Numéro CAS: 7723-14-0
EINECS: 231-768-7
ONU: 1338
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité