Sélénium 99.5+%, en poudre 200 mesh
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO198070500EA 75.6 EUR InStock
ACRO198070500 ACRO198072500 ACRO198070010
Sélénium 99.5+%, en poudre 200 mesh
Sélénium
Formule: Se
MW: 78,96 g/mol
Point d'ébullition: 685 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 217 °C
Densité: 4,81 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00134090
Numéro CAS: 7782-49-2
ONU: 3283
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,08572
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark grey to black Powder
Assay ≥99.50 %
Particle size ≤200 mesh
Arsenic (As) ≤100 ppm
Copper (Cu) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤200 ppm
Lead (Pb) ≤200 ppm
Mercury (Hg) ≤100 ppm
Nickel (Ni) ≤100 ppm
Tellurium (Te) ≤1000 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité