Tellure 99.8% (sur base traces de métaux), en poudre -200 mesh
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
315991000 315990250 315995000
ACRO315991000EA 147 EUR InStock
ACRO315991000 ACRO315990250 ACRO315995000
Tellure 99.8% (sur base traces de métaux), en poudre -200 mesh
Tellure
Formule: Te
Point d'ébullition: 990 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 450 °C
Densité: 8,83 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134062
Numéro CAS: 13494-80-9
EINECS: 236-813-4
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09273
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Grey to black Powder
Total trace metal impurities ≤0.2 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité