Tellure 99+% (sur base traces de métaux), en poudre
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO420020100EA 28.8 EUR InStock
ACRO420020100 ACRO420021000
Tellure 99+% (sur base traces de métaux), en poudre
Tellure
Formule: Te
MW: 127,6 g/mol
Point d'ébullition: 990 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 450 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00134062
Numéro CAS: 13494-80-9
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09273
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Grey to black Powder
Total trace metal impurities ≤1.0 %
Melting point 77 to 81 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité