Tellure ≥99.5% (base métaux), en poudre -200 mesh
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
10605.18 10605.30
10605.18EA 103 EUR InStock
10605.18 10605.30
Tellure ≥99.5% (base métaux), en poudre -200 mesh
Tellure
Purity: 99.5% CAS No.: 13494-80-9 Appearance: Grey Odour: Odourless UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00134062
Formule: Te
Point d'ébullition: 990 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 450 °C
Densité: 8.83 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134062
Numéro CAS: 13494-80-9
EINECS: 236-813-4
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09273
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité