Brome 99.6% pour analyses
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO196662500EA 80.5 EUR InStock
ACRO196662500 ACRO196660250 ACRO196660010
Brome 99.6% pour analyses
Brome
Formule: Br₂
MW: 159,81 g/mol
Point d'ébullition: 58,7 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –7,2 °C
Densité: 3,111 g/cm³
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00010896
Numéro CAS: 7726-95-6
ONU: 1744
ADR: 8,I
Merck Index: 13,01378
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red-brown Liquid
Titration Iodometric ≥99.5 %
Residue after evaporation ≤100 ppm
Chlorine (Cl) ≤500 ppm
Iodine (I) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤2 ppm
Sulfur compounds (as SO4) ≤30 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité