Brome ≥99.8%, liquide
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
00905.14 00905.30 00905.A1 00905.D9
00905.14EA 74.1 EUR InStock
00905.14 00905.30 00905.A1 00905.D9
Brome ≥99.8%, liquide
Brome
Purity: 99.8% CAS No.: 7726-95-6 Physical Form: Liquid Odour: Unpleasant UN No.: 1744 MDL No.: MFCD00010896
Formule: Br₂
MW: 159,81 g/mol
Point d'ébullition: 58.7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –7.2 °C
Densité: 3.12 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010896
Numéro CAS: 7726-95-6
EINECS: 231-778-1
ONU: 1744
ADR: 8,I
Merck Index: 13,01378
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité