Iode 99.8+% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
423820050 423825000 423820025
ACRO423820050EA 27.9 EUR InStock
ACRO423820050 ACRO423825000 ACRO423820025
Iode 99.8+% ACS
Iode
Formule: I₂
Point d'ébullition: 185 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 113 °C
Densité: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011355
Numéro CAS: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
ONU: 3495
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05036
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Grey Metallic spheres
Titration Iodometric ≥99.8 %
Non-volatile matter ≤0.01 %
Chlorine and Bromine (as Cl) ≤0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité