Iode ≥99.99% (base métaux), crystallin
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
00158.18 00158.30
00158.18EA 115 EUR InStock
00158.18 00158.30
Iode ≥99.99% (base métaux), crystallin
Iode
Formule: I₂
MW: 253,81 g/mol
Point d'ébullition: 184.3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 183…186 °C (subl.)
Densité: 4.930
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011355
Numéro CAS: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
ONU: 3495
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05036
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité