Iode ≥99.9985% (base métaux), soluble, Puratronic®, bisublimé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
10619.14 10619.22 10619.36 10619.88
10619.14EA 141 EUR InStock
10619.14 10619.22 10619.36 10619.88
Iode ≥99.9985% (base métaux), soluble, Puratronic®, bisublimé
Iode
Formule: I₂
Point d'ébullition: 184.3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 183…186 °C (subl.)
Densité: 4.930
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011355
Numéro CAS: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
ONU: 3495
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05036
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) Grey
Form Crystalline
Total Metal Impurities ≤0.0015% (15 ppm)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité