Lanthane ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
10220.FFEA 365 EUR InStock
10220.FF 10220.FI
Lanthane ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Lanthane
Formule: La
MW: 138,91 g/mol
Point d'ébullition: 3464 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 920 °C
Densité: ∼6,2 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011066
Numéro CAS: 7439-91-0
ONU: 3208
ADR: 4.3,II
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité