Conteneurs d'envoi
Fournisseur: DAKLAPACK
460177 460186 460144 460148 460168
216-0802EA 246 EUR InStock
216-0802 216-0790 216-0800 216-0801 DAKL460168
Conteneurs d'envoi
Boîtes d'expédition et de transport
En PP solide.
  • Les blisters de transport sont conçus pour l'envoi d'échantillons biologiques et médicaux
  • Ils sont envoyés au tarif lettre, pour économiser des frais de port
Used in combination with the liquid absorbent insert and SafetyBag, they meet the packaging requirements of most international postal services.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité