Lanthane ≥99.9% (base métaux sauf Ta), tiges, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
40293.DH 40293.DJ 40293.DM 40293.HF
40293.DHEA 242 EUR InStock
40293.DH 40293.DJ 40293.DM 40293.HF
Lanthane ≥99.9% (base métaux sauf Ta), tiges, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Lanthane
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-91-0 Molecular Formula: Packaged in mylar under argon Physical Form: ≈0.80g/mm, Cast rod, diameter is approximate Appearance: Silver-gray UN No.: 3208 MDL No.: MFCD00011066
Formule: La
MW: 138,91 g/mol
Point d'ébullition: 3464 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 920 °C
Densité: ∼6.2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011066
Numéro CAS: 7439-91-0
EINECS: 231-099-0
ONU: 3208
ADR: 4.3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité