Cuivre 99.9% (sur base traces de métaux), en perles 1-10 mm
Fournisseur: Thermo Scientific
207691000 207695000 207690025
ACRO207691000EA 35.6 EUR InStock
ACRO207691000 ACRO207695000 ACRO207690025
Cuivre 99.9% (sur base traces de métaux), en perles 1-10 mm
Cuivre
Formule: Cu
MW: 63,55 g/mol
Point d'ébullition: 2595 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 1083 °C
Densité: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010965
Numéro CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Rust brown Metallic shots
Particle size 1 to 10 mm
Total trace metal impurities ≤0.1 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité