Cuivre 99+%, en tournures
Fournisseur: Thermo Scientific
317912500 317910010
ACRO317912500EA 59.1 EUR InStock
ACRO317912500 ACRO317910010
Cuivre 99+%, en tournures
Cuivre
Formule: Cu
MW: 63,55 g/mol
Point d'ébullition: 2595 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 1083 °C
Densité: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010965
Numéro CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Metallic turnings
Total trace metal impurities ≤1.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité