Cuivre ≥99.5% (base métaux), en poudre -40/+100 mesh
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
00908.36 00908.A3
00908.36EA 75.8 EUR InStock
00908.36 00908.A3
Cuivre ≥99.5% (base métaux), en poudre -40/+100 mesh
Cuivre
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-50-8 Odour: Odourless UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00010965
Formule: Cu
Point d'ébullition: 2595 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1083 °C
Densité: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010965
Numéro CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02545
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité