Cuivre ≥99.999% (base métaux), tiges, Puratronic®, Ø 9.5 mm (0.4 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
10156.36EA 671 EUR InStock
10156.36 10156.14 10156.22
Cuivre ≥99.999% (base métaux), tiges, Puratronic®, Ø 9.5 mm (0.4 in)
Cuivre
Formule: Cu
MW: 63,55 g/mol
Point d'ébullition: 2595 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1083 °C
Densité: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00010965
Numéro CAS: 7440-50-8
Merck Index: 13,02545
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité